Benzothiazol-2-ylmethanol
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13600.POREA 0 EUR
CHMPFL13600.POR
Benzothiazol-2-ylmethanol
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formel: C₈H₇NOS
Molecular Weight: 165,21 g/mol
MDL: MFCD00226293
CAS-Nummer: 37859-42-0