2,2'-Dibenzothiazoldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD218154-100GEA 50.6 EUR
SIALD218154-100G
2,2'-Dibenzothiazoldisulfid, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dibenzothiazoldisulfid
Formel: C₁₄H₈N₂S₄
Molecular Weight: 332,4867 g/mol
MDL: MFCD00022874
CAS-Nummer: 120-78-5
EINECS: 204-424-9