Benzothiazol-2-ol
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO009676-5GEA
0
EUR
FLUO009676-5G
FLUO009676-25G
Benzothiazol-2-ol
Benzothiazol-2-ol
Formel:
C₇H₅NOS Molecular Weight: 151,18 g/mol |
MDL:
MFCD00022868 CAS-Nummer: 934-34-9 EINECS: 213-281-1 |