2-Mercapto-6-nitrobenzothiazol ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A18211.06EA 180 EUR
A18211.06 A18211.03
2-Mercapto-6-nitrobenzothiazol ≥96%
2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole
Formel: C₇H₄N₂O₂S₂
Molecular Weight: 212,24
Schmelzpunkt: 250…254 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041850
CAS-Nummer: 4845-58-3