2-Mercapto-5-(trifluormethoxy)benzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-3052-5GEA
541
EUR
COBBHC-3052-5G
COBBHC-3052-1G
2-Mercapto-5-(trifluormethoxy)benzothiazol
2-Mercapto-5-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Formel:
C₈H₄F₃NOS₂ |
MDL:
MFCD13195694 CAS-Nummer: 155559-82-3 |