Hexafluoroantimonsäure Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL339172-25GEA
88
EUR
SIAL339172-25G
Hexafluoroantimonsäure Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Hexafluoroantimonsäure Hexahydrat
Formel:
HF₆Sb·6H₂O |
MDL:
MFCD00149905 CAS-Nummer: 72121-43-8 EINECS: 241-023-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...