Hexafluoroantimonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL175102-50GEA 255 EUR
SIAL175102-50G
Hexafluoroantimonsäure, Sigma-Aldrich®
Hexafluoroantimonic acid
Formel: HF₆Sb
Molecular Weight: 236,758 g/mol
MDL: MFCD00011327
CAS-Nummer: 16950-06-4
EINECS: 241-023-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR