1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL722340-1GEA
49.3
EUR
SIAL722340-1G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Molecular Weight: 140,1400 g/mol |
MDL:
MFCD00159636 CAS-Nummer: 5744-56-9 |