1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC12501DAEA
0
EUR
MAYBCC12501DA
MAYBCC12501.250
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD00159636 CAS-Nummer: 5744-56-9 EINECS: 000-000-0 |