1-Methyl-1H-indazol-5-boronsäure
Lieferant: Pharmablock (USA)
PHBLPB00500-1KGEA
0
EUR
PHBLPB00500-1KG
PHBLPB00500-10G
1-Methyl-1H-indazol-5-boronsäure
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel:
C₈H₉BN₂O₂ Molecular Weight: 175,9800 g/mol |
MDL:
MFCD09870052 CAS-Nummer: 590418-08-9 |