1-(Phenylsulfonyl)-6-indolboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBFA-1082-1GEA
242
EUR
COBBFA-1082-1G
1-(Phenylsulfonyl)-6-indolboronsäure
1-(Phenylsulphonyl)-6-indoleboronic acid
Formel:
C₁₄H₁₂BNO₄S |
MDL:
MFCD03840611 CAS-Nummer: 480438-52-6 |