1-(Phenylsulfonyl)-2-indolboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
MAYBCC03312DAEA 0 EUR
MAYBCC03312DA CHMPCC03312.250
1-(Phenylsulfonyl)-2-indolboronsäure
1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
Formel: C₁₄H₁₂BNO₄S
MDL: MFCD03086094
CAS-Nummer: 342404-46-0