2-Indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBFM-2368-1GEA 72.1 EUR
COBBFM-2368-1G
2-Indolboronsäurepinakolester
2-Indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
MDL: MFCD09751284
CAS-Nummer: 476004-81-6