Dibenzylphosphat
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13507.POREA 0 EUR
CHMPFL13507.POR
Dibenzylphosphat
Dibenzylphosphat
Formel: C₁₄H₁₅O₄P
Molecular Weight: 278,24 g/mol
MDL: MFCD00004775
CAS-Nummer: 1623-08-1
EINECS: 216-602-3