Tetraethylammoniumnitrat 35% (w/w) in wässriger Lösung
Gefahr
41791.AKEA 107 EUR
41791.AK 41791.AD
Tetraethylammoniumnitrat 35% (w/w) in wässriger Lösung
Tetraethylammonium nitrate
Formel: C₈H₂₀N₂O₃
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Siedepunkt: >100 °C
Dichte: 1,029
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041978
CAS-Nummer: 1941-26-0
EINECS: 217-725-5
UN: 3139
ADR: 5.1,III