Furfuryl-methylsulfid ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
B21691.14EA 51.3 EUR
B21691.14 B21691.22 B21691.06
Furfuryl-methylsulfid ≥98%
Furfuryl-methylsulfid
Formel: C₆H₈OS
Molecular Weight: 128,19
Siedepunkt: 170…173 °C
Dichte: 1,070
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009604
CAS-Nummer: 1438-91-1
EINECS: 215-874-0