2,3-Furandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL720658-5GEA 218 EUR
SIAL720658-5G
2,3-Furandicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Furan-2,3-dicarboxylic acid
Formel: C₆H₄O₅
Molecular Weight: 156,0930 g/mol
MDL: MFCD01860231
CAS-Nummer: 4282-24-0