2-Amino-3-formyl-6-isopropylchromon
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL12030.POREA 0 EUR
CHMPFL12030.POR
2-Amino-3-formyl-6-isopropylchromon
2-Amino-3-formyl-6-isopropylchromon
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
MDL: MFCD07368730
CAS-Nummer: 887266-85-5