6-Bromchromon-3-propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL658022-1GEA 79 EUR
SIAL658022-1G SIAL658022-5G
6-Bromchromon-3-propionsäure, Sigma-Aldrich®
6-Bromchromon-3-propionsäure
Formel: C₁₂H₉BrO₄
MDL: MFCD08446779
CAS-Nummer: 870703-98-3