2-Amino-3-formylchromon
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL12025.POREA 0 EUR
CHMPFL12025.POR FLUO012025.5G
2-Amino-3-formylchromon
2-Amino-3-formylchromon
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molecular Weight: 189,1675 g/mol
MDL: MFCD00191735
CAS-Nummer: 61424-76-8