Chromon-6-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8630-1GEA
299
EUR
COBBPN-8630-1G
COBBPN-8630-5G
Chromon-6-boronsäurepinakolester
Chromon-6-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₁₇BO₄ |
MDL:
MFCD04038748 CAS-Nummer: 928773-42-6 |