3,4-Methylendioxyphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC01607.250EA
0
EUR
MAYBCC01607.250
3,4-Methylendioxyphenylisothiocyanat
3,4-Methylendioxyphenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₅NO₂S |
MDL:
MFCD00066321 CAS-Nummer: 113504-93-1 |