1,3,5-Trithian, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALT88404-100GEA 220 EUR
SIALT88404-100G
1,3,5-Trithian, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trithiane
Formel: C₃H₆S₃
MDL: MFCD00006653
CAS-Nummer: 291-21-4
EINECS: 206-029-7