Difurfurylsulfid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO265080050EA
49.7
EUR
ACRO265080050
Difurfurylsulfid 96%
Difurfurylsulfid
Formel:
C₁₀H₁₀O₂S Molecular Weight: 194,2500 g/mol Siedepunkt: 135…143 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 30…32 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010081 CAS-Nummer: 13678-67-6 EINECS: 237-172-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |