Ebselen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALE3520-25MGEA 284 EUR
SIALE3520-25MG SIALE3520-100MG
Ebselen, Sigma-Aldrich®
Ebselen
Formel: C₁₃H₉NOSe
Molecular Weight: 274,20 g/mol
MDL: MFCD00210937
CAS-Nummer: 60940-34-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III