Ebselen 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO300572500EA
925
EUR
ACRO300572500
Ebselen 99%
Ebselen
Formel:
C₁₃H₉NOSe Molecular Weight: 274,20 g/mol Schmelzpunkt: 178…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210937 CAS-Nummer: 60940-34-3 UN: 3283 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 179 to 184 °C |
GC | ≥98.5 % |