Isochinolin-N-oxid ≥50% (w/v) in Wasser
|
Achtung
|
L14794.06EA
30.1
EUR
L14794.06
L14794.14
Isochinolin-N-oxid ≥50% (w/v) in Wasser
Isochinolin-N-oxid
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006903 CAS-Nummer: 1532-72-5 EINECS: 216-242-7 |