Methylmagnesiumchlorid 3 M in THF
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
46118.JUEA 128 EUR
46118.JU
Methylmagnesiumchlorid 3 M in THF
Methylmagnesium chloride
As a grignard reagent and an alkylating agent in organic synthesis
Formel: CH₃ClMg
Molecular Weight: 74,79 g/mol
Dichte: 1,013
Flammpunkt: –17 °C (1 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000468
CAS-Nummer: 676-58-4
EINECS: 211-629-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I