Schwefelkohlenstoff-[13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL486434-1GEA 1200 EUR
SIAL486434-1G
Schwefelkohlenstoff-[13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Schwefelkohlenstoff-[13C]
Formel: CS₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 30860-31-2
UN: 1131
ADR: 3,I