5,7-Dimethyl-3-formylchromon
Lieferant: CHEMPUR
FLUO012012.5GEA 0 EUR
FLUO012012.5G CHMPFL12012.POR
5,7-Dimethyl-3-formylchromon
5,7-Dimethyl-3-formylchromon
Formel: C₁₂H₁₀O₃
MDL: MFCD00051509
CAS-Nummer: 62484-76-8