Zirkoniumdiborid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
12140.18EA
138
EUR
12140.18
12140.30
Zirkoniumdiborid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf
Zirconium diboride
Formel:
B₂Zr Molecular Weight: 112,84 g/mol Schmelzpunkt: 3000 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064648 CAS-Nummer: 12045-64-6 EINECS: 234-963-5 UN: 3178 ADR: 4.1,III |