N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1257-5GEA
135
EUR
COBBAN-1257-5G
COBBAN-1257-1G
COBBAN-1257-25G
N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₈H₇F₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD00798375 CAS-Nummer: 20200-22-0 EINECS: 243-586-5 |