N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1255-5GEA 275 EUR
COBBAN-1255-5G COBBAN-1255-1G
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₉H₉F₃N₂O₂
MDL: MFCD00044178
CAS-Nummer: 30377-62-9
EINECS: 250-160-2