4-Propoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-6212-1GEA 196 EUR
COBBBB-6212-1G COBBBB-6212-250M
4-Propoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Propoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₂BF₃O₃
MDL: MFCD15143462
CAS-Nummer: 1186482-51-8