4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2796-1GEA
175
EUR
COBBBB-2796-1G
COBBBB-2796-5G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molecular Weight: 219,95 g/mol |
MDL:
MFCD07363790 CAS-Nummer: 149507-36-8 |