4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52660.MDEA 66.98 EUR
H52660.MD H52660.03
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molecular Weight: 219,95 g/mol
Schmelzpunkt: 198…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363790
CAS-Nummer: 149507-36-8