4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8402-5GEA 478 EUR
COBBBB-8402-5G COBBBB-8402-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molecular Weight: 219,95 g/mol
MDL: MFCD03095346
CAS-Nummer: 313546-16-6