4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2795-1GEA
299
EUR
COBBBB-2795-1G
COBBBB-2795-5G
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BF₃O₃ Molecular Weight: 233,98 g/mol |
MDL:
MFCD07363789 CAS-Nummer: 871329-83-8 |