3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2849-1GEA
115
EUR
COBBBB-2849-1G
COBBBB-2849-5G
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molecular Weight: 219,95 g/mol |
MDL:
MFCD08056362 CAS-Nummer: 871332-97-7 |