3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
|
Achtung
|
H52847.MDEA
80.91
EUR
H52847.MD
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molecular Weight: 219,95 g/mol Schmelzpunkt: 159…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056362 CAS-Nummer: 871332-97-7 |