2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2789-5GEA 235 EUR
COBBBB-2789-5G COBBBB-2789-1G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molecular Weight: 219,95 g/mol
MDL: MFCD04039222
CAS-Nummer: 240139-82-6