2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5277-5GEA 1270 EUR
COBBBB-5277-5G COBBBB-5277-1G
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
MDL: MFCD07772004
CAS-Nummer: 1072946-62-3