2-Butoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-6365-5GEA
135
EUR
COBBBB-6365-5G
2-Butoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Butoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₄BF₃O₃ |
MDL:
MFCD16036115 CAS-Nummer: 1256345-98-8 |