5-Chlor-2-methylphenylboronsäure ≥97%
|
Achtung
|
H52994.06EA
143
EUR
H52994.06
5-Chlor-2-methylphenylboronsäure ≥97%
5-Chlor-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ Molecular Weight: 170,40 g/mol Schmelzpunkt: 162…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411939 CAS-Nummer: 148839-33-2 |