3-Chlor-4-methylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H28288.03EA
37.2
EUR
H28288.03
H28288.06
3-Chlor-4-methylphenylboronsäure ≥97%
3-Chlor-4-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ Molecular Weight: 170,40 g/mol Schmelzpunkt: 224…230 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039010 CAS-Nummer: 175883-63-3 |