4-(Trifluormethylthio)benzylbromid
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL7680.1EA 0 EUR
CHMPFL7680.1 CHMPFL7680.5
4-(Trifluormethylthio)benzylbromid
4-(Trifluormethylthio)benzylbromid
Formel: C₈H₆BrF₃S
Molecular Weight: 271,10 g/mol
MDL: MFCD00129189
CAS-Nummer: 21101-63-3
UN: 3261
ADR: 8,II