3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H51713.03EA
230.88
EUR
H51713.03
H51713.MD
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BBrF₃O₂ Schmelzpunkt: 50…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12405333 CAS-Nummer: 479411-92-2 |