4-Isobutyl-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2145-1GEA
291
EUR
COBBBB-2145-1G
COBBBB-2145-5G
4-Isobutyl-3-nitrophenylboronsäure
4-Isobutyl-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₄ |
MDL:
MFCD04115653 CAS-Nummer: 850568-57-9 |