Methyl-3-hydroxyhexanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW350818-1KG-KEA
1160
EUR
SIALW350818-1KG-K
Methyl-3-hydroxyhexanoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-hydroxyhexanoat
Formel:
C₇H₁₄O₃ Molecular Weight: 146,1843 g/mol |
MDL:
MFCD00083583 CAS-Nummer: 21188-58-9 EINECS: 244-261-0 |