Ethyl-3-hydroxyhexanoat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ethyl 3-hydroxyhexanoate
A12060.14 A12060.22
A12060.14EA 46.9 EUR
A12060.14 A12060.22
Ethyl-3-hydroxyhexanoat ≥97%
Ethyl-3-hydroxyhexanoat
Formel: C₈H₁₆O₃
Molecular Weight: 160,21 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C (14 mmHg)
Dichte: 0.974
Flammpunkt: 94 °C (202 °F)
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD00036604
CAS-Nummer: 2305-25-1
EINECS: 218-973-7